Merck
Z126985
Sigma-Aldrich
Spinbar® Magnetrührstäbchen
PTFE-coated, octagonal, size 1 1/8 in. × 5/16 in., white
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Größe auswählen
1 EA
€ 11,20
€ 11,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 11,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
€ 11,20
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE-coated
octagonal
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37110-0118
Länge
28.6 mm
Durchmesser
8 mm
Größe
1 1/8 in. × 5/16 in.
Farbe
white
Allgemeine Beschreibung
Mit PTFE-Überzug. Mit starken Permanentmagneten aus Alnico V. Achteckiger Querschnitt, mit Drehring. Ovale Rührfische sind besonders für Gefäße mit rundem Boden geeignet.
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
Rechtliche Hinweise
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)