Merck
Z118982
Sigma-Aldrich
Frigimat® -Trockeneisbereiter
USA connectors
About This Item
UNSPSC-Code:
41103000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
aluminum ice chamber
Hersteller/Markenname
Bel-Art
Verfügbarkeit
not available in EU
Allgemeine Beschreibung
Zur Herstellung zylindrischer Trockeneisblöcke (117 x 92 mm, L x Q). Gehäuse aus Stahl, Eiskammer aus Aluminium; Messingventil. Anschlußschlauch, vier Gummifüße und Messing-Überdruckventil sind im Lieferumfang enthalten.
Produces solid 1 lb cylindrical block 8.5 × 11 cm of dry ice from a cylinder of liquid CO2. One CO2 cylinder makes 8 to 9 blocks of dry ice. Epoxy-coated steel frame, brass valve, aluminum dry ice chamber.
Rechtliche Hinweise
Frigimat is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)