Merck
Z117447
LDPE-Laborschlauch
I.D. × O.D. 3/16 in. × 5/16 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
ID × AD
3/16 in. × 5/16 in.
Wandstärke
1/16 in.
Allgemeine Beschreibung
Good chemical resistance, translucent, and rigid. Temp. range: -103 to 120°F.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)