Merck
Z115398
Sigma-Aldrich
Spinbar® Sortiment
octagonal PTFE-coated, pack of 24 ea
Größe auswählen
24 EA
€ 276,00
€ 276,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
24 EA
€ 276,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
€ 276,00
Check Cart for Availability
Materialien
octagonal PTFE-coated
Verpackung
pack of 24 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37185-0001
Allgemeine Beschreibung
3 of each size in red, yellow, and blue: 1/2 × 1/8 in., 1/2 × 5/16 in., 5/8 × 5/16 in., 7/8 × 5/16 in., 1 × 5/16 in., 11/2 × 5/16 in., 2 × 5/16 in., 3 × 1/2 in.
Rechtliche Hinweise
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)