Merck
Z113263
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® Standard-pH-Kombinationselektrode mit Ag/AgCl-Doppelanschluss und Glaskörper
BNC, electrode L 55 mm , with bulb guard
Größe auswählen
1 EA
€ 253,00
€ 253,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 253,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115603
NACRES:
NB.79
€ 253,00
Check Cart for Availability
Elektrode L
55 mm , with bulb guard
Schaft AD
8 mm
Allgemeine Beschreibung
Die Kombination von pH-Meßzelle und Referenz-Halbzelle in einer Elektrode erleichtern die Handhabung und verringern die minimale Probenmenge. Kalomel-Elektroden sind Tris-kompatibel bei einer max. Temperatur von 80°C. Kombi-Ag/AgCI-Elektroden sind für Anwendungen bis 100°C geeignet. Beide Typen werden mit 75cm Kabel geliefert.
kurzer schmaler Schaft mit Kugelschutz
Rechtliche Hinweise
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)