Für Reaktionen die niedrige Temperaturen und Magnetrührer erfordern. Flache Form in halbkugeliger oder zylindrischer (halbflacher Boden) Ausführung. Borosilikatglas mit Aluminium-Schutzhülle.
Aldrich low form dewar flask can be used in reactions requiring low temperatures and magnetic stirring. It has a shallow design in hemispherical or cylindrical (semi-flat bottom) configurations. The dewar flask is made of borosilicate glass with protective outer aluminum housing.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)