Merck
Z106984
Supelco
Columns for flash-chromatography assemblies with ball joints
Standard column, capacity 200 mL, joint: SJ 50/30
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NC.05
Verbindung
joint: SJ50/30
Qualität
for chromatography
Methode(n)
LPLC: suitable
Kapazität
200 mL
Säule AD × L
25 mm × 584 mm
Eignung
suitable for chromatography
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)