Merck
Z103365
Sigma-Aldrich
Aldrich® Rundkolben mit Hahn am Septum-Einlass
capacity 250 mL, with 2 mm PTFE stopcock, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
Größe auswählen
1 EA
€ 190,00
€ 190,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 190,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 190,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type PTFE stopcock
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit NS Schliff. Passende Septen: Z10,072-2 oder Z12,435-4 (siehe Abschnitt Septen).
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)