WHA2642
Whatman® Polycap PES 36 heavy duty in-line filter
PES 36, pore size 0.2 μm
Synonym(e):
Z748552
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pk of 5
Hersteller/Markenname
Whatman 2642
Whatman Article No. 28418934 (US reference)
Durchmesser
36 mm
Porengröße
0.2 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 100% integrity-tested during manufacturing
- Manufactured according to ISO9001:2008 QMS standards
- PES membranes protein adsorption characteristics: HAS 0.4 µg/cm2; Insulin 2.0 µg/cm2; gammaglobulin 1.5 µg/cm2
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)