Merck
WHA2611
Whatman® Polycap HD (Heavy Duty, für starke Beanspruchung) Kapselfilter
Polycap HD 36, pore size 0.45-1.0 μm, pack of 5
Synonym(e):
whatman filter, whatman filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161807
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene housing
polypropylene membrane
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 5
Hersteller/Markenname
Whatman 2611
Whatman Article No. 28418915 (US reference)
Durchmesser
36 mm
Porengröße
0.45-1.0 μm
Fitting
inlet Stepped barb for 6 to 10 mm (1/4 to 3/8 in.) tubing
outlet Stepped barb for 6 to 10 mm (1/4 to 3/8 in.) tubing
Allgemeine Beschreibung
Whatman Polycap HD-Kapselfilter sind Hochleistungsfilter aus Polypropylen, die häufig in Verarbeitungsanwendungen zur allgemeinen Probenvorbereitung, Feinfiltration und Refiltration in Membranen für die Umkehrosmose, Ultrafiltration und Mikrofiltration verwendet werden.
Hochleistungsfilterkapsel aus Polypropylen für die chemische Verarbeitung
Whatman Polycap HD-Kapselfilter werden in Filterprozessen von Puffern, Lösungsmitteln, Reagenzien und Emulsionen in einer Vielzahl von Branchen verwendet, für beispielsweise Luftreinigungs- und Gasgeräte, Kosmetika und Körperpflege, Lebensmittel und Getränke, Tinten und Pigmente, Pharmazeutika, Fotografie, Halbleiter und magnetische Medien.
Chemische Verarbeitungsanwendungen erfordern häufig einen Kapselfilter, um einen abschließenden Schritt sicherzustellen, der ein hochreines Endprodukt ergibt. Unterschiedliche Lösungstemperaturen und pH-Werte können die Filtration erschweren. Whatman Polycap HD-Kapselfilter werden mit Polypropylen-Filtermedien hergestellt, das Trägersystem und das Gehäuse ermöglichen die Verwendung mit einer breiten Palette von Lösungen, pH-Werten und Temperaturen. Die robuste Konstruktion ermöglicht eine hohe Durchflussrate und ein hohes Rückhaltevermögen für eine ausgezeichnete Filtratreinheit.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 100% integrity-tested during manufacturing
  • Manufactured according to ISO9001:2008 QMS standards
  • PES membranes protein adsorption characteristics: HAS 0.4 µg/cm²; Insulin 2.0 µg/cm²; gammaglobulin 1.5 µg/cm²
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)