Merck
WHA1825025
Whatman® circles ,borosilicate glass grade GF/F filter discs 0.7 μm pore size
white, binder free, TCLP test, 100 ea, 25 mm diam
Synonym(e):
Z242489, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Qualität GF/F, Grade GF/F circles, 25 mm, 100/pk
Materialien
borosilicate glass
circles
Beschreibung
GF/F grade: medium, high loading
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1825-025
Whatman Article No. 28418441 (US reference)
Durchmesser
25 mm
Dicke
0.42 mm
Porengröße
0.7 μm
Eignung
suitable for (DNA binding and purification; very effective in filtering finely precipitated proteins)
Allgemeine Beschreibung
Bindemittel- freie Whatman Borosilikatglas-Mikrofasern der Qualität GF/F werden häufig für Reinigungstechniken für Biomoleküle verwendet, beispielsweise für die DNA-Reinigung und Proteinfällung sowie für Toxizitätstests von Sickerwasser aus Mülldeponien.
Aufgrund seiner strengen Vorgaben zur Partikelgröße und seiner Zusammensetzung aus reinem Borosilikatglas wurde der Whatman Glasmikrofaserfilter der Qualität GF/F von der US-amerikanischen Environmental Protection Agency (EPA) für die Entwicklung des Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) 1311 ausgewählt. Das Produkt ist nach wie vor eine wichtige Komponente zur Messung der Zusammensetzung von Sickerwasser aus Mülldeponien
  • Strenge Spezifikation der Retention von Partikeln mit 0,6 bis 0,8 µm
  • Hergestellt aus reinem Borosilikatglas
Bindemittelfreie Whatman Glasmikrofaserfilter der Qualität GF/F sind in vielen verschiedenen Größen rund und als Blatt erhältlich. Dieser Filter aus reiner Borosilikatglasfaser bietet eine sehr feine Partikelretention mit hoher Ladekapazität und Durchflussrate. In der Reihe der bindemittelfreien Whatman Glasmikrofaser-Produkte können Sie die richtige Partikelretention und Dicke für Ihre Analyse finden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zu den Anwendungen gehören:
  • Aufreinigung und Bindung von DNA
  • Filtration zur Proteinaufreinigung
  • Klärung schwieriger biochemischer Lösungen und Flüssigkeiten
  • Toxizitätsprüfung von Deponiesickerwasser
Sonstige Hinweise
Anwendungsgebiet: Nur für interne Forschungszwecke. Diese Produkte sind nicht für diagnostische Zwecke oder den Wiederverkauf bestimmt.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)