Merck
WHA1821021
Whatman® glass microfiber grade GF/B filter discs 1 μm pore size
white, binder free, liquid scintillation, 100 ea, 21 mm diam
Synonym(e):
Z242195, filter papers, glass fiber filters, glass microfibre filters
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Whatman® Glasmikrofaser-Filter, Güteklasse GF/B, Grade GF/B circles, 21 mm, 100/pk
Materialien
borosilicate glass
circles
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1821-021
Whatman Article No. 28418346 (US reference)
Durchmesser
2.1 cm
Dicke
0.68 mm
Porengröße
1.0 μm
Allgemeine Beschreibung
Dickeres Material als Typ GF/A mit besserer Naßfestigkeit und höherer Beladung. Empfohlen für konzentrierte Suspensionen oder sehr große Filtrationsvolumina. Diese Filter vereinen hohe Durchflussrate mit hoher Ladekapazität und halten feine Partikel zurück. Sie werden flach verwendet und sind temperaturbeständig bis 550°C. Binderfrei.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Nominal particle retention of 1.0 µm
  • Appropriate for liquid clarification and/or liquid scintillation
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)