Merck
WHA1452125
Whatman® Filterpapier für die quantitative Analyse, gehärtet, niedriger Aschegehalt, Güte 52
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Synonym(e):
Whatman filter, Z241857, filter paper, paper filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 1452-125
Whatman Article No. 28418103 (US reference)
Parameter
235 sec/100 mL speed (Herzberg)
7 psi wet burst
Durchmesser
125 mm
Dicke
175 μm
Asche
≤0.015%
Porengröße
7 μm (Particle retention)
Grundgewicht
101 g/m2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Gehärteter Universalfilter, hoch nassfest, mittlere Retention, mittelschnell. Besonders geeignet für Büchnertrichter
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Manufactured from high-quality cotton linters and treated to remove trace metals
  • High wet-strength and chemical resistance
  • Nominal particle retention of 7 µm
  • Medium flow rate (Herzberg filtration speed 235 s)
  • High purity (0.015% ash maximum)
  • Compatible with Hirsch or Büchner funnel applications
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)