WHA112105
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.1 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 25 ea, 142 mm diam
Synonym(e):
Z748757
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes, diam. 142 mm, pore size 0.1 μm
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pk of 25
Hersteller/Markenname
Whatman 112105
Whatman Article No. 28417705 (US reference)
Durchmesser
142 mm
Porengröße
0.1 μm
Anwendung
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)