Merck
WHA10538018
Whatman® qualitative filter paper, Grade CF 12
sheets, W × L 580 mm × 580 mm, pack of 100
Synonym(e):
filter paper, whatman filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104929
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
sheets
Leistungsmerkmale
Grade CF 12
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 10538018
Whatman Article No. 28417051 (US reference)
B × L
580 mm × 580 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This high-quality filter paper is ideal for applications requiring efficient filtration and separation of fine particles, ensuring reliable results in laboratory settings.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Grade CF 12
  • 580 mm × 580 mm
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)