Merck
WHA10463543
Whatman® ReZist® Spritzenvorsatzfilter
30 mm, GF 92 membrane, non-sterile, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Z698806
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
NACRES:
NB.24
Materialien
glass fiber membrane
polypropylene housing
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
GF 92 membrane
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10463543
Whatman Article No. 28415859 (US reference)
Durchmesser
30 mm
Volumen
≤100 mL
Porengröße
>1 μm
Fitting
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Allgemeine Beschreibung
Whatman® ReZist Spritzenvorsatzfilter
Das Whatman-ReZist-Sortiment an Spritzenvorsatzfiltern wurde speziell für die Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel entwickelt. Diese Filter sind ideal für die Klärung von aggressiven organischen Lösungsmitteln. ReZist-30-mm-Filter können auch als Entlüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet werden.
Merkmale von ReZist für die HPLC-Probenvorbereitung
  • Die hydrophobe PTFE-Membran ist mit Polypropylen laminiert
  • 13 mm Durchmesser mit Mini-Tip
  • 13 mm Durchmesser mit äußerst geringem Totvolumen < 10 μ
Funktionen von ReZist zur Entlüftung
  • Integrierte, dauerhaft hydrophobe PTFE-Membranen
  • Polypropylenhalter
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eight different material options
  • Choice of 4 mm, 13 mm, and 30 mm syringe filter diameter to suit sample volume
  • Range of pore sizes for retaining a variety of particles
  • Optional sterile, medical-grade blister pack
  • Optional tube-tip format for accurate dispensing into a micro-vial
Eignung
Suitable for clarification of aggressive organic solvents.
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
ReZist is a trademark of Cytiva
ReadyScript is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)