WHA10462281
Whatman® Celtron 30/0.45
RC-GF55 Filter
Synonym(e):
Z698598
About This Item
Materialien
cellulose acetate membrane
polypropylene housing
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
RC-GF55 Filter
glass fiber prefilter
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Whatman 10462281
Whatman Article No. 28415754 (US reference)
Durchmesser
30 mm
Volumen
≤100 mL
Porengröße
0.45 μm
Allgemeine Beschreibung
Celtron 30, with RC Applications: Filtration of difficult-to-filter aqueous or organic solutions containing particles, Clarification of aggressive solutions
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)