WHA10340810
Whatman® filter paper, Grade 0965
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Synonym(e):
Z749648
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
circles
fibrous filters (viscose)
Leistungsmerkmale
Grade 0905
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Whatman 10340810
Whatman Article No. 28414541 (US reference)
Parameter
5000 l/m2s flow rate
Durchmesser
110 mm
Porengröße
100 μm (max.)
Grundgewicht
30 g/m2
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Coarse filter mat with high wet strength
Sonstige Hinweise
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Rechtliche Hinweise
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)