W522902
Keton-Moschus
≥98%
Synonym(e):
4-tert.-Butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitro-acetophenon, Moschus
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Fragrance grade
Halal
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
≥98%
Zusammensetzung
Contains EU 1223/2009 restricted Musk Ketone
Ursprung
China origin
mp (Schmelzpunkt)
135-139 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
woody
SMILES String
CC(=O)c1c(C)c(c(c(c1C)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-7-10(9(3)17)8(2)13(16(20)21)11(14(4,5)6)12(7)15(18)19/h1-6H3
InChIKey
WXCMHFPAUCOJIG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
>334.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 168 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?