Merck
W507105
Sigma-Aldrich
Dekahydro-2-Naphthol
mixture of isomers, 97%
Synonym(e):
2-Decalol
About This Item
Lineare Formel:
C10H17OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
Beilstein:
773927
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
floral
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5 (lit.)
bp
109 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral
SMILES String
OC1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-11H,1-7H2
InChIKey
UPMAOXLCTXPPAG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Decahydro-2-naphthol is mainly used in fragrance products.[1][2]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Safety testing of fragrances: problems and implications.
Opdyke DL.
Clinical Toxicology, 10(1), 61-77 (1977)
Essential Oils and Related Products.
Guenther E, et al.
Analytical Chemistry, 37(5), 46-66 (1965)