Wichtige Dokumente
W506109
Chrysanthemumsäure-ethylester
mixture of cis and trans, ≥95%
Synonym(e):
2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-cyclopropan-1-carbonsäure-ethylester, Ethyl-chrysanthemat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
herbaceous; ethereal; sweet; wine-like
SMILES String
CCOC(=O)C1C(\C=C(\C)C)C1(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-14-11(13)10-9(7-8(2)3)12(10,4)5/h7,9-10H,6H2,1-5H3
InChIKey
VIMXTGUGWLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?