Merck
W503002
Sigma-Aldrich
1,2,3-Trimethoxybenzol
≥97%
Synonym(e):
Pyrogallol-trimethylether
About This Item
Lineare Formel:
C6H3(OCH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.19
Beilstein:
1910422
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
4.084
Assay
≥97%
bp
241 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
43-47 °C (lit.)
Dichte
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H12O3/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
CRUILBNAQILVHZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)