Merck
W434100
Sigma-Aldrich
Heptyl heptanoate
natural (US), 98%
Synonym(e):
Heptanoic acid, heptyl ester, Heptyl capronate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.37
FEMA-Nummer:
4341
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
Halal
Kosher
natural (US)
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.431
Dichte
0.858 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
grassy; green; fruity
SMILES String
O=C(CCCCCC)OCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-11-13-16-14(15)12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChIKey
QOIIBPAJVWFEPE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)