Merck
W415201
Sigma-Aldrich
Isopropenylacetat
99%
Synonym(e):
1-Methylvinyl-acetat
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2C(CH3)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
FEMA-Nummer:
4152
Beilstein:
1280347
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.822
Biologische Quelle
synthetic
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
Dichte
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
berry
SMILES String
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
InChIKey
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)