Wichtige Dokumente
W388718
trans-2-Octen-1-ol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Assay
97%
Kann enthalten
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.4460 (lit.)
bp
85-87 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
green; meaty; citrus; vegetable; fruity; earthy
SMILES String
[H]\C(CO)=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3/b7-6+
InChIKey
AYQPVPFZWIQERS-VOTSOKGWSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
198.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?