Merck
W344818
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyl disulfide
≥95%, FG
Synonym(e):
Cyclohexyl disulfide
About This Item
Lineare Formel:
(C6H11S-)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.43
FEMA-Nummer:
3448
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2320
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.028
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
onion; alliaceous
Qualität:
FG
Halal
Biologische Quelle:
synthetic
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
162-163 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
onion; alliaceous
SMILES String
C1CCC(CC1)SSC2CCCCC2
InChI
1S/C12H22S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChIKey
ODHAQPXNQDBHSH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)