Merck
W339601
Sigma-Aldrich
Furfuryl octanoate
≥98%
Synonym(e):
Furfuryl caprylate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.30
FEMA-Nummer:
3396
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10645
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.067
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
139 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCC(=O)OCc1ccco1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)