Merck
W336300
Sigma-Aldrich
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
≥96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.18
FEMA-Nummer:
3363
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11143
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
7.099
Qualität
Halal
Beschreibung
predominantly trans
Assay
≥96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5360 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
Dichte
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C(C)=C\C=C\C(C)=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter