Wichtige Dokumente
W313300
2-Isobutyl-3-methylpyrazine
≥99%, FG
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
Dichte
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green
SMILES String
CC(C)Cc1nccnc1C
InChI
1S/C9H14N2/c1-7(2)6-9-8(3)10-4-5-11-9/h4-5,7H,6H2,1-3H3
InChIKey
ZHMIODDNZRIENW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?