Merck
W294918
Sigma-Aldrich
Propyl hexanoate
≥98%, FG
Synonym(e):
n-Propyl hexanoate, Caproic acid propyl ester, Propyl caproate
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CO2CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
FEMA-Nummer:
2949
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
311
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.061
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−69 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; tropical; fruity; pineapple; sweet
SMILES String
CCCCCC(=O)OCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-9(10)11-8-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
HTUIWRWYYVBCFT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup