Merck
W283823
Sigma-Aldrich
Patchouli oil
Certified organic (NOP)
Synonym(e):
Pogostemon cablin
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2838
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
Pogostemon cablin (Blanco) Benth
Qualität
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
Dichte
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
earthy
Rechtliche Hinweise
Certified organic by MOSA
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)