Wichtige Dokumente
W280110
2-Octanol
natural, ≥97%, FG
Synonym(e):
sec-Caprylalkohol, Caprylalkohol, Ethyl-N-amylcarbinol, Ethylpentylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 176.180
FDA 21 CFR 176.210
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
bp
174-181 °C (lit.)
Dichte
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
0.819 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; spicy; earthy; woody
SMILES String
CCCCCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)