Wichtige Dokumente
W262513
Zitronenöl
natural, product of Simone Gatto
Synonym(e):
Lemon oil
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Citrus limon (L.) Burm. F.
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
Dichte
0.850 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Organoleptisch
fresh; lemon; citrus
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)