W251712
Geranyl propionate
natural
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
252 °C/738 mmHg (lit.)
Dichte
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
waxy; floral; rose
SMILES String
CCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9+
InChIKey
BYCHQEILESTMQU-FMIVXFBMSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?