Fortfahren mit
W246700
Eugenol
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
2-Methoxy-4-(2-propenyl)-phenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 each
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,80
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 397,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(H2C=CHCH2)C6H3-2-(OCH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
FEMA Number:
2467
Council of Europe no.:
171
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
4.003
EC Number:
202-589-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1366759
Organoleptic:
clove; woody; spicy; sweet
Grade:
FG, Halal, Kosher
Biological source:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
Food allergen:
no known allergens
€ 49,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
FG, Halal, Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002, FCC, FDA 21 CFR 117, FDA 21 CFR 177.2800
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
clove; woody; spicy; sweet
SMILES string
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
InChI key
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
General description
Eugenol ist der wichtigste flüchtige Bestandteil von Zimt- und Nelkenöl. Es ist auch der aktive Bestandteil von Ocimum-sanctum-Öl, das Berichten zufolge für seine anthelminthische Wirkung verantwortlich ist.
Application
  • Lyophilized Emulsions of Thymol and Eugenol Essential Oils Encapsulated in Cellulose.: Forscher entwickelten lyophilisierte Emulsionen der ätherischen Öle Thymol und Eugenol, die in Zellulose eingekapselt sind. Diese Verkapselungsmethode verbessert die Stabilität und kontrollierte Freisetzung dieser ätherischen Öle und unterstreicht ihr Potenzial für verschiedene industrielle Anwendungen, einschließlich Lebensmittelkonservierung und Pharmazeutika (Shlosman et al., 2024).
  • Insights from Syzygium aromaticum Essential Oil: Encapsulation, Characterization, and Antioxidant Activity.: In diesem Artikel werden die Verkapselung und Charakterisierung von Syzygium aromaticum, einem ätherischen Öl, untersucht, das Eugenol als Hauptbestandteil enthält. Die Studie konzentriert sich auf seine antioxidative Wirkung und zeigt den potenziellen Nutzen für die Gesundheit und die Verwendung in Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln auf (Mergulhão et al., 2024).
  • Essential Oil Constituents as Anti-Inflammatory and Neuroprotective Agents: An Insight through Microglia Modulation.: In dieser Übersicht werden die entzündungshemmenden und neuroprotektiven Eigenschaften der Inhaltsstoffe ätherischer Öle, einschließlich Eugenol, behandelt. Sie hebt die Mechanismen hervor, durch die Eugenol die Mikroglia moduliert, was auf seine potenziellen therapeutischen Anwendungen bei der Behandlung neuroinflammatorischer Erkrankungen hindeutet (Stojanovic et al., 2024).
  • Improvement in the Sustained-Release Performance of Electrospun Zein Nanofibers via Crosslinking Using Glutaraldehyde Vapors.: Die Studie untersucht die anhaltende Freisetzungsleistung von elektrogesponnenen Zein-Nanofasern, die mit Eugenol beladen sind und durch die Vernetzung mit Glutaraldehyddämpfen verstärkt wurden. Diese Methode zeigt vielversprechende Ergebnisse für die Entwicklung fortschrittlicher Wirkstoffabgabesysteme und Verpackungsmaterialien für Lebensmittel (Wang et al., 2024).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W246719E500000079891
Eugenol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
E5000000
Eugenol
Eugenol certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
79891
Eugenol
description
≥98%, FCC, FG
description
natural, ≥98%, FG
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
grade
FG, Halal, Kosher
grade
FG, natural, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
organoleptic
clove; woody; spicy; sweet
organoleptic
clove; woody; spicy; sweet
organoleptic
-
organoleptic
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
food allergen
no known allergens
food allergen
no known allergens
food allergen
-
food allergen
-
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
-
assay
-
agency
meets purity specifications of JECFA
agency
follows IFRA guidelines, meets purity specifications of JECFA
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eugenol
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
255.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
124 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. 원천 원료가 무엇인가요? Syzygium aromaticum 인가요?
    1 answer
    1. This product is a natural material from a plant source. The specific plant species is considered proprietary.