Merck
W207500
Sigma-Aldrich
Isoamyl hexanoate, mixture of isomers
FCC
Synonym(e):
Isoamyl caproate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.29
FEMA-Nummer:
2075
CoE-Nummer:
320
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.070
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.42 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; green; fruity; pineapple; sweet
SMILES String
CCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-5-6-7-11(12)13-9-8-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
XVSZRAWFCDHCBP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)