Merck
VBP00322
Sigma-Aldrich
(S)-2-chloro-N-(6-methyl-5-((3-(2-(piperidin-3-ylamino)pyrimidin-4-yl)pyridin-2-yl)oxy)naphthalen-1-yl)benzenesulfonamide
AldrichCPR
Größe auswählen
10 MG
€ 1.370,00
€ 1.370,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 1.370,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H29O3N6Cl1S1
Molekulargewicht:
601.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
€ 1.370,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
SMILES String
[S](=O)(=O)(Nc2c3c(c(c(cc3)C)Oc4ncccc4c5nc(ncc5)N[C@@H]6CNCCC6)ccc2)c1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C31H29ClN6O3S/c1-20-13-14-22-23(8-4-11-27(22)38-42(39,40)28-12-3-2-10-25(28)32)29(20)41-30-24(9-6-17-34-30)26-15-18-35-31(37-26)36-21-7-5-16-33-19-21/h2-4,6,8-15,17-18,21,33,38H,5,7,16,19H2,1H3,(H,35,36,37)/t21-/m0/s1
InChIKey
XMWUCMFVDXDRDE-NRFANRHFSA-N
Sonstige Hinweise
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)