Fortfahren mit
UPL0002
(4-Bromophenyl)triphenylsilane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 109,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H19BrSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
Form:
solid
€ 109,00
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
functional group
silyl, bromo
SMILES string
BrC(C=C1)=CC=C1[Si](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C24H19BrSi/c25-20-16-18-24(19-17-20)26(21-10-4-1-5-11-21,22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23/h1-19H
InChI key
UDZSLJULKCKKPX-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
UPL0005UPL0013148504
description
-
description
-
description
-
description
97%
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
silyl, bromo
functional group
bromo, silyl
functional group
silyl, iodo
functional group
silyl
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)