Merck
THS01531
ThalesNano CatCart® Katalysator-Kartuschensystem, 70 mm L
10% Pd/CaCO3
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
UNSPSC-Code:
41103817
NACRES:
NB.51
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 01531
Durchmesser
4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
CatCarts sind nur für die Verwendung mit ThalesNano-H-Cube-Reaktoren geeignet.
Rechtliche Hinweise
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable