Merck
TEM-G1000HHCU
Sigma-Aldrich
1000 Mesh Hexagonal Copper Grid
vial of 25
Synonym(e):
G1000HH-CU HEXAGONAL MESH
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Verpackung
vial of 25
Allgemeine Beschreibung
High Mesh Value Standard Hexagonal Mesh: Copper Grid, 1000 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 25 μm, hole ~19μm, bar ~6μm.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)