Merck
TEM-FF150CU50
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
Synonym(e):
FORMVAR FILM 150 MESH VU 50/ BX
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-FF150CU50 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
box of 50
Größe
150 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 150 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)