Merck
TEM-CF200-NI-ET
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
Extra Thick, size 200 mesh, box of 50
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
Verpackung
box of 50
Größe
200 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 200 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)