Merck
TEM-CF150-CU-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
Thick, size 150 mesh, box of 50
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-CF150-CU-TH ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
box of 50
Größe
150 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 150 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)