Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)3C6H3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.40
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-318-3
MDL number:
Assay:
97%
assay
97%
bp
460 °C (lit.)
mp
172-174 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H18/c1-4-10-19(11-5-1)22-16-23(20-12-6-2-7-13-20)18-24(17-22)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
InChI key
SXWIAEOZZQADEY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?