Wichtige Dokumente
T6903
Tetrachlorbrenzkatechin
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6Cl4-1,2-(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
193-195 °C (lit.)
SMILES String
Oc1c(O)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O2/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h11-12H
InChIKey
RRBMVWQICIXSEO-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)