Merck
T28509
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzolethiol
95%
Synonym(e):
o-Thiokresol
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
95%
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.578 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-12 °C (lit.)
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChIKey
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F
Flammpunkt (°C)
63 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)