Merck
SYNS711754
Synthware high vacuum 90 degree stopcock with hollow plug
bore size 4 mm, plug size 17.35/50
Synonym(e):
Synthware S711754
Größe auswählen
1 EA
€ 98,70
€ 98,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 98,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 98,70
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S711754
Bohrungsgröße
4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. Lower vacuum chamber is evacuated via a separate 2 mm hole in the plug which is not in the line of flow.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)