Merck
SYNP140025M
Synthware peptide synthesis vessel with fritted disc, T-bore PTFE stopcock and vacuum take-off
25 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 25
Synonym(e):
Synthware P1400125M, Solid phase peptide synthesis vessel
Größe auswählen
1 EA
€ 200,00
€ 200,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 200,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
€ 200,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware P140025M
Kapazität
25 mL
25 mL
Fitting
GL 25
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
A connection of 8 mm O.D. is sealed on the inner joint for connection to an inner gas. With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)