SYNGL25
Synthware™ Nylon cap with PTFE faced silicone liner
GL 25
Synonym(e):
Synthware GL25, bottle cap
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware GL25
Fitting
GL 25
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Replacement caps for use with Solid Phase Reaction Vessels, with PTFE protected Silicone Septum.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)