Merck
SYNF894250
Synthware reaction tube with glass stopcock
250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F894250
Größe auswählen
1 EA
€ 102,00
€ 102,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 102,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.51
€ 102,00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
glass tube
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F894250
Kapazität
250 mL
250 mL
Allgemeine Beschreibung
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)